Learn More
Kartell™ Cuves cylindriques avec bouchon rainuré
Description
Fabriqués en PEHD pour une résistance optimale dans un récipient léger.Les cuves cylindriques Kartell™ avec bouchon nervuré sont des cuves économiques à faible impact environnemental pour les poudres, pâtes et solides.
- Flacons à col exceptionnellement large avec insert et bouchon
- Bouchon nervuré pour une meilleure préhension
- Étanche
- Convient aux denrées alimentaires selon le règlement-cadre (CE)1935 / 2004 et le règlement de la Commission (UE) 10 / 2011
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires, poudres, spécimens solides, substances crémeuses ou semi-solides, cristaux et substances hygroscopiques |
| Comprend | Insert et bouchon nervuré |
| Matériau | HDPE |
| Nb par paquet | 72/boîte |
| Quantité | 1 |
| Certifications/Conformité | CE et IVD, conformément à la réglementation CE1935/2004, à la réglementation CE10/2011 |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Show More |