Learn More
Lovibond™ Tube Nessler cylindrique
Code produit 10562055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 mL
Conditionnement:
1 paire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10562055 50 mL 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10562055 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 353060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    84.47€ / 1 paires
    Économisez 19.53€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Pour une utilisation dans l’analyse colorimétrique, telle que la couleur APHA.
  • Fourni par paire
  • Capacité de 50 ml
  • Longueur de trajet optique de 113 mm
  • À utiliser avec le système Nessleriser 2150
Informations sur la commande
À utiliser avec l’équipement suivant
Spécification
Volume (métrique) 50 mL
Longueur (métrique) 113 mm
À utiliser avec (équipement) Système Nessleriser 2150
Quantité 2 paquet