Learn More
Chem-Tainer Réservoir cylindrique à profil bas, PE
Code produit 11786138 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
45 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11786138 45 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11786138 Fournisseur Chem-Tainer Code fournisseur 0692560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    245.23€ / 1 pièces
    Économisez 14.77€
    5% de réduction
Expédition estimée: 08-02-2027
La conception compacte du réservoir cylindrique en PE facilite le mélange et le remplissage.
  • Les résines sont conformes aux normes de la FDA.
  • Les réservoirs autoportants en PE translucide présentent une excellente résistance chimique et aux chocs.
  • Les couvercles en polyéthylène avec une charnière flexible en PP et des rivets en acier inoxydable (SS) sont vendus séparément.
Spécification
Épaisseur de paroi 47,6 cm
Diamètre (métrique) externe 381 mm
Type Réservoir
Matériau Polyéthylène
Capacité (impériale) 12 gal.
Capacité (métrique) 45 l
Hauteur (impériale) 16 in
Hauteur (métrique) 40,6 cm
Nb par paquet 1 de chaque