Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipients de réaction cylindriques avec gaine thermostatique et soupape de retrait
Code produit 11542294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Comprend:
Bride de laboratoire 100
Bride de laboratoire 150
Bride de laboratoire 200
Bride de laboratoire 60
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend unitSize
11542294 500 mL Bride de laboratoire 100 1 pièce
11572294 4 L Bride de laboratoire 100 1 pièce
11552294 2000 mL Bride de laboratoire 100 1 pièce
11582294 2000 mL Bride de laboratoire 150 1 pièce
11532304 20 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
11522304 10 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
11592294 3 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
10200610 4 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
11502304 5 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
11512304 6 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
11562304 20 L Bride de laboratoire 200 1 pièce
11552304 10 L Bride de laboratoire 200 1 pièce
11542304 6 L Bride de laboratoire 200 1 pièce
11512294 500 mL Bride de laboratoire 60 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11542294 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06031258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00€
    967.61€ / 1 pièces
    Économisez 567.39€
    36% de réduction
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellents pour contenir les réactifs et adaptés aux utilisations sous vide. Les récipients de réaction cylindriques Lenz Laborglasinstrumente™ avec gaine thermostatique et soupape de retrait sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durabl
  • Avec graduation, bride de laboratoire LF
  • Avec deux connecteurs (filetages GL 14/18 ou brides à billes KF 15/25)
  • Livraison avec 2 olives en plastique (GL 14/18) et des bouchons à vis
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Non adaptés à une utilisation sous pression positive
Spécification
Description Tubulure DURAN™
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Hauteur (métrique) 295 mm
Comprend Bride de laboratoire 100
Type de produit Récipient de réaction
Forme Cylindrique
Diamètre (métrique) externe 130 mm