Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipients de réaction cylindriques avec gaine thermostatique et soupape de retrait
Description
- Avec graduation, bride de laboratoire LF
- Avec deux connecteurs (filetages GL 14/18 ou brides à billes KF 15/25)
- Livraison avec 2 olives en plastique (GL 14/18) et des bouchons à vis
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Non adaptés à une utilisation sous pression positive
Specifications
Specifications
| Description | Tubulure DURAN™ |
| Capacité (métrique) | 3 L |
| Matériau | Verre borosilicaté, Duran Verre |
| Hauteur (métrique) | 430 mm |
| Comprend | Bride de laboratoire 150 |
| Type de produit | Récipient de réaction |
| Forme | Cylindrique |
| Diamètre (métrique) externe | 190 mm |