Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipient de réaction cylindrique avec gaine thermostatique et soupape de retrait, fileté
Description
Tubulure DURAN™, forme cylindrique avec graduation, bride de laboratoire LF et soupape de retrait. Gaine thermostatique avec connecteurs GL 14, GL 18, KF 15 ou KF 25.
Spécification
Spécification
| Description | Tubulure DURAN™ |
| Capacité (métrique) | 3 L |
| Matériau | Verre borosilicaté, Duran Verre |
| Hauteur (métrique) | 440 mm |
| Comprend | Bride de laboratoire 100 |
| Type de produit | Récipient de réaction |
| Forme | Cylindrique |
| Diamètre (métrique) externe | 190 mm |