Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipient de réaction cylindrique avec gaine thermostatique et soupape de retrait, fileté
Code produit 11586954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
Comprend:
Bride de laboratoire 100
Bride de laboratoire 150
Bride de laboratoire 60
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
11586954 500 mL Bride de laboratoire 60 1 pièce
11542284 3 L Bride de laboratoire 100 1 pièce
11552284 4 L Bride de laboratoire 100 1 pièce
10812651 10 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
11562284 3 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
10332310 4 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
11572284 5 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
11582284 6 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11586954 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06030158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00€
    755.29€ / 1 pièces
    Économisez 434.71€
    36% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Forme cylindrique, avec graduations
Tubulure DURAN™, forme cylindrique avec graduation, bride de laboratoire LF et soupape de retrait. Gaine thermostatique avec connecteurs GL 14, GL 18, KF 15 ou KF 25.
Spécification
Description Tubulure DURAN™
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Hauteur (métrique) 385 mm
Comprend Bride de laboratoire 60
Type de produit Récipient de réaction
Forme Cylindrique
Diamètre (métrique) externe 90 mm