Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Récipients de réaction cylindriques
Code produit 11502294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,25 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11502294 0,25 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11502294 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 06031149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00€
    765.16€ / 1 pièces
    Économisez 519.84€
    40% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Récipient de réaction cylindrique avec gaine thermostatique et soupape de retrait
  • Avec graduations
  • Avec bride de laboratoire LF
  • Avec rainure
  • Comprend deux connecteurs (avec brides à billes KF 15)
  • En tubulure DURAN™
  • Livraison avec 2 olives en plastique GL 14/18 et des bouchons à vis<
Spécification
Description Alésage de soupape 10 mm, bride 60
Diamètre (métrique) Tube interne 60 mm
Capacité (métrique) 0,25 L
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) Total - 300 mm, intérieur - 170 mm
Nb par paquet 1
Raccord manchonné KF 15
Graduated Oui
Diamètre (métrique) externe 90 mm