Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipients de réaction cylindriques avec gaine thermostatique
Code produit 11592254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Comprend:
Bride de laboratoire 100
Bride de laboratoire 150
Bride de laboratoire 200
Bride de laboratoire 60
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
11592254 5 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
11512254 500 mL Bride de laboratoire 100 1 pièce
11522254 1 000 ml Bride de laboratoire 100 1 pièce
11532254 2000 mL Bride de laboratoire 100 1 pièce
11542254 3 L Bride de laboratoire 100 1 pièce
11552254 4 L Bride de laboratoire 100 1 pièce
11512264 10 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
11522264 20 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
11562254 2000 mL Bride de laboratoire 150 1 pièce
11582254 4 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
11572254 3 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
11502264 6 L Bride de laboratoire 150 1 pièce
11542264 10 L Bride de laboratoire 200 1 pièce
11582244 500 mL Bride de laboratoire 60 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11592254 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06011482
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00€
    1174.21€ / 1 pièces
    Économisez 675.79€
    36% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Excellents pour contenir les réactifs et adaptés aux utilisations sous vide. Les récipients de réaction cylindriques Lenz Laborglasinstrumente™ avec gaine thermostatique sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Avec graduation et bride de laboratoire LF
  • Avec fond plat et deux connecteurs (filetages GL 14/18 ou brides à billes KF 15/25)
  • Livraison avec 2 olives en plastique (GL 14/18) et des bouchons à vis
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Non adaptés à une utilisation sous pression positive
Spécification
Description Tubulure DURAN™
Capacité (métrique) 5 L
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Hauteur (métrique) 430 mm
Comprend Bride de laboratoire 150
Type de produit Récipient de réaction
Forme Cylindrique
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 190 mm