Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipients de réaction cylindriques avec gaine thermostatique, filetés
Description
Tubulure Duran™, forme cylindrique avec graduation et bride de laboratoire LF. Gaine thermostatique avec connecteurs GL 14, GL 18, KF 15 ou KF 25.
Spécification
Spécification
| Description | Tubulure DURAN™ |
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Matériau | Duran Verre |
| Hauteur (métrique) | 265 mm |
| Comprend | Bride de laboratoire 150 |
| Type de produit | Récipient de réaction |
| Forme | Cylindrique |
| Forme du fond | Plat |
| Diamètre (métrique) externe | 190 mm |