Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipients de réaction cylindriques avec gaine thermostatique, filetés
Code produit 11522244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
3 L
5 L
6 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11522244 3 L 1 pièce
10648170 2 L 1 pièce
11542244 5 L 1 pièce
11552244 6 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11522244 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06010476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1645.00€
    1042.08€ / 1 pièces
    Économisez 602.92€
    36% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Forme cylindrique, avec graduations
Tubulure Duran™, forme cylindrique avec graduation et bride de laboratoire LF. Gaine thermostatique avec connecteurs GL 14, GL 18, KF 15 ou KF 25.
Spécification
Description Tubulure DURAN™
Capacité (métrique) 3 L
Matériau Duran Verre
Hauteur (métrique) 320 mm
Comprend Bride de laboratoire 150
Type de produit Récipient de réaction
Forme Cylindrique
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 190 mm