Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipients de réaction cylindriques avec gaine thermostatique, filetés
Code produit 11552244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
3 L
5 L
6 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11552244 6 L 1 pièce
10648170 2 L 1 pièce
11522244 3 L 1 pièce
11542244 5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11552244 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06010485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00€
    1311.44€ / 1 pièces
    Économisez 758.56€
    36% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Forme cylindrique, avec graduations
Tubulure Duran™, forme cylindrique avec graduation et bride de laboratoire LF. Gaine thermostatique avec connecteurs GL 14, GL 18, KF 15 ou KF 25.
Spécification
Description Tubulure DURAN™
Capacité (métrique) 6 L
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Hauteur (métrique) 485 mm
Comprend Bride de laboratoire 150
Type de produit Récipient de réaction
Forme Cylindrique
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 190 mm