Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Entonnoirs de séparation cylindriques avec clé en verre
Code produit 10598501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10598501 250 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10598501 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 04022049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    91.09€ / 2 pièces
    Économisez 54.91€
    37% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Entonnoir de séparation de forme cylindrique avec tube de décharge droit
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Bouchon en verre solide
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Échelle (volume approx./ml)
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Taille du cône NS 29/32
Graduée Oui
Graduations 5 mL
Porosité Alésage 4,0 mm
Quantité 2
Matériau du bouchon PE