Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Entonnoirs de séparation cylindriques avec clé en PTFE
Description
- Avec connecteur en NS et bouchon en PE
- Prise PTFE
- Avec dispositif de retenue fileté
- Échelle (volume approx./ml)
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Taille du cône | NS 29/32 |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 20 mL |
| Porosité | Alésage de 6,0 mm |
| Quantité | 2 |
| Matériau du bouchon | PE |