Learn More
Agencinox™ Pelle cylindrique
Code produit 10269070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 L
2 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10269070 2 L 1 pièce
11771913 500 mL 1 pièce
11781913 1 L 1 pièce
11791913 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10269070 Fournisseur Agencinox™ Code fournisseur 8804
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Transférez les échantillons sans contamination. Les micro-spatules en acier inox Agencinox™ sont chimiquement inertes et fabriquées avec des surfaces lisses.
  • Cuillère pour produits chimiques en acier inox 18/10
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Type de produit Cuillère pour produits chimiques
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Capacité (métrique) 2 L