Learn More
Agencinox™ Pelle cylindrique
Description
- Cuillère pour produits chimiques en acier inox 18/10
- Disponible en plusieurs tailles
Specifications
Specifications
| Type de produit | Pelle |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Dimensions | 75 mm |
| Modèle | Cylindrique |
| Certifications/Conformité | AISI 304 |
| Longueur (métrique) | 150 mm |