Learn More
Agencinox™ Pelle cylindrique
Code produit 11781913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 L
2 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11781913 1 L 1 pièce
11771913 500 mL 1 pièce
11791913 2 L 1 pièce
10269070 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11781913 Fournisseur Agencinox™ Code fournisseur 920
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transférez les échantillons sans contamination. Les micro-spatules en acier inox Agencinox™ sont chimiquement inertes et fabriquées avec des surfaces lisses.
  • Cuillère pour produits chimiques en acier inox 18/10
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Type de produit Pelle
Matériau Acier inoxydable
Capacité (métrique) 1 L
Dimensions 95 mm
Modèle Cylindrique
Certifications/Conformité AISI 304
Longueur (métrique) 200 mm