Learn More
KARTELL tube à essai cylindrique
Code produit 10468652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
Conditionnement:
2000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10468652 10 ml 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10468652 Fournisseur KARTELL Code fournisseur 8832300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    83.07€ / 2000 pièces
    Économisez 126.93€
    60% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le tube à essai cylindrique possède un fond rond ou conique, avec un rebord pour une utilisation en laboratoire.
  • Tubes jetables à fond rond, avec rebord, 10 mL, pour usage en laboratoire.
  • Fabriqué en PP.
  • Peut être utilisé dans la centrifugeuse 3000 RCFXG.
  • DIMENSIONS 16 x 100 mm de hauteur.
  • Il peut être utilisé avec Kartell code de bouchon à ailettes 88305
  • Couleurs disponibles : neutre (00), bleu (04), rouge (10), vert (12) et jaune (06).
  • Disponible en différentes capacités et matériaux (PP ou PS) et sans rebord.
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Polypropylène
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Oui
Type de produit Tube à essai