Learn More
Sartorius™ Poids cylindriques
Code produit 15833095 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g
2 g
200 g
500 g
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
15833095 200 g 1 pièce
15419963 500 g 1 pièce
15670795 1 g 1 pièce
15681057 2 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15833095 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur YCW523802
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Fournis dans des boîtiers en plastique de haute qualité adaptés à une utilisation dans des chambres blanches.
  • Tolérances conformes à l’OIML R111-1
  • Non magnétisable
  • Surface polie
  • Fabriqué en acier inoxydable spécial d'une densité de 7 950 kg/m³.³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poids cylindrique
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage DAkkS
Classification F1
Matériau Acier inoxydable
Matériau du coffret Plastique
Poids (métrique) 200 g
Densité 7 950 kg/m³