Learn More
Cynarin, MedChemExpress
Description
Cynarin is an antichoke agent with a variety of biological activities including antioxidant, antihistamic and antiviral activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cynarin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 30964-13-7 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H24O12 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonyme | Cynarine |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 23 mg/mL (44.53 mM) |
| Afficher plus |