Learn More
Cynarin, MedChemExpress
Code produit 16473856
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16473856 25 mg
16428958 10 mg
16421388 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16473856 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0359
MedChemExpress Cynarin is an antichoke agent with a variety of biological activities including antioxidant, antihistamic and antiviral activities.
Cynarin is an antichoke agent with a variety of biological activities including antioxidant, antihistamic and antiviral activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cynarin
Forme physique Solid
CAS 30964-13-7
Couleur Off-White
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H24O12
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme Cynarine
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 23 mg/mL (44.53 mM)
SMILES O=C([C@]1(OC(/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2)=O)C[C@@H](OC(/C=C/C3=CC=C(O)C(O)=C3)=O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 516.45
Poids de la formule 516.45
Pourcentage de pureté 98.05%
Qualité Research