Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey Aminopeptidase N/CD13 (Unique) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Aminopeptidase N/CD13 |
| Numéro d’adhésion | unique |
| Identification génétique (Entrez) | 290 |
| Alias de gène | alanyl (membrane) aminopeptidase, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, aminopeptidase N, ANPEP, AP-M, APN, AP-N, CD13, CD13 antigen, CD13APN, EC 3.4.11, EC 3.4.11.2, gp150, LAP1, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, P150, PEPN, PEPNhAPN |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Cynomolgus Monkey |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |