Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey CEACAM-8/CD66b (XP_005589423.1) VersaClone cDNA
Code produit 18702447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18702447 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18702447 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10µg
    Économisez 18.25€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Spécification
Expression CEACAM8/CD66b
Numéro d’adhésion XP_005589423.1
Identification génétique (Entrez) 1088
Alias de gène Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, CD67, CD67 antigen, CEACAM8, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Cynomolgus Monkey
Quantité 10 μg