Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey IL-1 alpha (NP_001271109.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | IL-1 alpha/IL-1F1 |
| Numéro d’adhésion | NP_001271109.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 3552 |
| Alias de gène | BAF, Hematopoietin-1, IL1, IL1 alpha, IL-1 alpha, IL1A, IL-1 A, IL1-ALPHA, IL1F1, IL-1F1, IL1F1hematopoietin-1, interleukin 1, alpha, interleukin-1 alpha, LAF, LEM, preinterleukin 1 alpha, pro-interleukin-1-alpha |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Cynomolgus Monkey |
| Quantité | 10 μg |