Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey SIRP beta 1/CD172b(XP_005568593) VersaClone cDNA
Code produit 18771009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18771009 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18771009 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC2794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.14€
    309.75€ / 10µg
    Économisez 37.39€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Spécification
Numéro d’adhésion XP_005568593
Identification génétique (Entrez) 10326
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Espèces Cynomolgus Monkey
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 μg