Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD4 (XP_005570013.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | CD4 |
| Numéro d’adhésion | XP_005570013.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 920 |
| Alias de gène | CD_antigen: CD4, CD4, CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Cynomolgus Monkey |
| Quantité | 10 μg |