Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD43 (EHH60309.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | CD43/Sialophorin |
| Numéro d’adhésion | EHH60309.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 6693 |
| Alias de gène | CD43 antigen, CD43), Galactoglycoprotein, GALGP, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43) |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Quantité | 10 μg |