Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD7 (XP_005585387) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | XP_005585387 |
| Identification génétique (Entrez) | 924 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date |
| Espèces | Cynomolgus Monkey |
| Quantité | 10 μg |