Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey IL-23 p19 (NP_001274588.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | IL-23A/IL-23 P19 |
| Numéro d’adhésion | NP_001274588.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 51561 |
| Alias de gène | IL23, IL-23, IL-23 p19, IL-23 p19/IL-12 p40, IL23A, IL-23A, IL-23-A, IL-23p19, IL-23p19/IL-12p40, IL23P19P19, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, MGC79388, SGRF, SGRFIL-23 subunit alpha |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Cynomolgus Monkey |
| Quantité | 10 μg |