Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey MMP-9 (XP_005569271.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | MMP-9 |
| Numéro d’adhésion | XP_005569271.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 4318 |
| Alias de gène | 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP9, MMP-9, type V collagenase |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Cynomolgus Monkey |
| Quantité | 10 μg |