Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey VSIG1 (XP_005594378.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | VSIG1 |
| Numéro d’adhésion | XP_005594378.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 340547 |
| Alias de gène | Cell surface A33 antigen, dJ889N15.1, Glycoprotein A34, GPA34, MGC44287,1700062D20Rik, V-set and immunoglobulin domain containing 1, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Cynomolgus Monkey |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |