Learn More
Cyperméthrine, 96%
Code produit 15595186 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15595186 5 g 5g
15505196 25 g 25g
15515196 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15595186 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456310050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 52315-07-8 | C₂₂H₁₉Cl₂NO₃| 416,3 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52315-07-8
Formule moléculaire C22H19Cl2NO3
Poids moléculaire (g/mol) 416.3
Clé InChI KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cypermethrin, barricade, ripcord, ustaad, ammo, supercypermethrin, cymbush, alpha-cypermethrin, cypermethrine, agrothrin
CID PubChem 2912
ChEBI CHEBI:4042
Nom IUPAC [Cyano-(3-phénoxyphényl)méthyl]3-(2,2-dichloroéthényl)-2,2-diméthylcyclopropane-1-carboxylate
SMILES CC1(C(C1C(=O)OC(C#N)C2=CC(=CC=C2)OC3=CC=CC=C3)C=C(Cl)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cypermethrin
Densité 1.1200g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Mixture of isomers) (HPLC)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.12
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 416.3
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cypermethrin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement