Learn More
Cyphenothrin, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyphenothrin |
| CAS | 39515-40-7 |
| Formule moléculaire | C24 H25 N O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester (9CI), 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane carboxylic acid cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Chifenothrine, Cyano-3-phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate, Cyphenothrin, Gokilaht, Rarappu MC, S 2703, S 2703 forte, SP 2703, d-trans-Cyphenothrin, α-Cyano-3-phenoxybenzyl chrysanthemate, α-Cyano-m-phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H25NO3/c1-16(2)13-20-22(24(20,3)4)23(26)28-21(15-25)17-9-8-12-19(14-17)27-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-22H,1-4H3 |
| SMILES | CC(=CC1C(C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C)C |
| Nom IUPAC | [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 375.46 |
| Poids de la formule | 375.1834 |