Learn More
Thermo Scientific™ pTK-Cypridina Luc Vector for Luciferase Assays
Code produit 12152230 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12152230 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12152230 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 16151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    97.27€ / 10µg
    Économisez 39.73€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Utilisez l’expression de la luciférase Cypridina comme rapporteur pour les études de régulation des gènes en vous servant de vecteurs avec un site de clonage multiple (MCS) ou un promoteur de contrôle (CMV ou TK).
Le vecteur de Luc pMCS-Cypridina Thermo Scientific™ est un plasmide à site de clonage multiple conçu pour accepter une séquence de promoteurs pour l’étude de la régulation génétique à l’aide du rapporteur de la luciférase Cypridina naturellement sécrétée.
Les vecteurs de Luc Cypridina contiennent un gène cloné à partir de l’ostracode marin Cypridina noctiluca. Le gène encode une luciférase Cypridina bioluminescente sécrétée naturellement (62 kDa), ce qui permet de mesurer l’activité des rapporteurs dans les milieux (pour les dosages en temps réel) et dans les lysats cellulaires. Le vecteur pMCS contient un site de clonage multiple pour cloner un promoteur afin d’étudier son potentiel réglementaire. Les vecteurs pCMV et pTK possèdent le gène de la luciférase sous le promoteur CMV (cytomégalovirus) et le promoteur de la thymidine kinase (TK) du virus herpès simplex (HSV), respectivement. Ces vecteurs d’expression constitutive peuvent être utilisés comme contrôles de normalisation pour tenir compte de la variation expérimentale en combinaison avec d’autres rapporteurs.
Points clés :
  • Gène de la luciférase Cypridina naturellement sécrétée, optimisé pour une expression élevée dans les systèmes de mammifères
  • Le site de clonage multiple (MCS) offre une polyvalence pour le transfert d’éléments réglementaires d’un plasmide à un autre
  • Site de terminaison de la transcription (Ter), opérateur lac (Lac O1) et site de pause transcriptionnelle (TPS) utilisés pour minimiser le bruit de fond en réduisant la translecture transcriptionnelle
  • Marqueurs de puromycine (Pur) et d’ampicilline (Amp) pour la sélection de médicaments dans les cellules de mammifères et de bactéries, respectivement
  • Origine de la réplication de l’ADN bactérien pUC à grand nombre de copies
  • Deux vecteurs de contrôle disponibles avec des promoteurs constitutifs forts (CMV) ou faibles (TK) pour la co-transfection et la normalisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Vecteur pTK-Cypridina Luc
Type Vecteur Luc
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Type de livraison Transfection
Quantité 10 μg
Contenu et stockage Conservez entre -70°C et -20°C.
Gène rapporteur Luciférase Cypridina
Agent de sélection (eucaryotique) Puromycine
Gamme de produits Pierce
À utiliser avec (application) Dosages des rapporteurs
Accélérateur TK