Learn More
Cyprodinil-d5, TRC
Code produit 30354274
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30354274 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30354274 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9890625MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyprodinil phenyl-d5
CAS 1773496-67-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 2H5 H10 N3
Quantité 5 mg
Synonyme Cyprodinil D5 (phenyl D5)
Formule InChI InChI=1S/C14H15N3/c1-10-9-13(11-7-8-11)17-14(15-10)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,15,16,17)/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2nc(C)cc(n2)C3CC3)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 4-cyclopropyl-6-méthyl-N-(2,3,4,5,6-pentadeutériophényl)pyrimid-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 230.32
Poids de la formule 230.158
Pourcentage de pureté >95