Learn More
Cyprodinil-d5, TRC
Code produit 30355844
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30355844 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30355844 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98906250MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyprodinil phenyl-d5
CAS 1773496-67-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 2H5 H10 N3
Quantité 50 mg
Synonyme Cyprodinil D5 (phenyl D5)
Formule InChI InChI=1S/C14H15N3/c1-10-9-13(11-7-8-11)17-14(15-10)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,15,16,17)/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2nc(C)cc(n2)C3CC3)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 4-cyclopropyl-6-méthyl-N-(2,3,4,5,6-pentadeutériophényl)pyrimid-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 230.32
Poids de la formule 230.158
Pourcentage de pureté >95