Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de cyproheptadine sesquihydraté
Code produit 15891042 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15891042 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15891042 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 462670050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Point de fusion 165.0°C
Couleur Transparent incolore à jaune pâle
Formule moléculaire C42H50Cl2N2O3
Numéro MDL MFCD27967225,MFCD00012538,MFCD00012538,MFCD27967225,MFCD00242817
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: very slightly soluble. Other solubilities: very soluble in methanol, soluble in chloroform, slightly soluble in ethanol
Clé InChI ZEAUHIZSRUAMQG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[H+].O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN1CCC(CC1)=C1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12.CN1CCC(CC1)=C1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Nom IUPAC dichlorure de bis(1-méthyl-4-{tricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadéca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-2-ylidène}pipéridine) de dihydrogène trihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 701.77
Poids de la formule 350.88