Learn More
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate, MedChemExpress
Code produit 16418656
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16418656 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16418656 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1165
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate is an antihistamine and is an antagonist of serotonin and histamine2.
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate is an antihistamine and is an antagonist of serotonin and histamine2.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H21N.3/2H2O.HCl
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (94.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3C=CC4=CC=CC=C/24.[H]Cl.[1.5H2O]
Poids moléculaire (g/mol) 350.88
Poids de la formule 350.88
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation