Learn More
Cyproheptadine Chlorhydrate Sesquihydrate, TRC
Code produit 30179793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179793 100 mg 100mg
30180266 1 g 1g
30180282 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179793 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC989200100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41354-29-4
Formule moléculaire 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 701.76
Synonyme Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI)
Nom IUPAC 4-(dibenzo[1,2-a :2',1'-d][7]annulen-11-ylidène)-1-méthylpipéridine ; trihydrate ; Dihydrochlorure
SMILES O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
Poids de la formule 700.3198