Learn More
Cyproheptadine Chlorhydrate Sesquihydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2 |
| Poids de la formule | 700.3198 |