Learn More
Cyproheptadine N-Oxyde, TRC
Code produit 30137225
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137225 1 g 1g
30011601 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137225 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9895501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100295-63-4
Formule moléculaire C21 H21 N O
Poids moléculaire (g/mol) 303.4
Synonyme 4-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-piperidine 1-Oxide, Cyprohepatadine N-Oxide
Nom IUPAC 4-(dibenzo[1,2-a :2',1'-d][7]annulen-11-ylidène)-1-méthyl-1-oxydropéridine-1-ium
SMILES C[N+]1([O-])CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyproheptadine N-Oxide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C21H21NO/c1-22(23)14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21/h2-11H,12-15H2,1H3
Poids de la formule 303.1623