Learn More
Cyproterone acetate, MedChemExpress
Description
Cyproterone acetate is an anti-androgen (IC50=7.1 nM) and progestogen synthetic steroid. Cyproterone acetate has affinity with progesteron and with glucocorticoidal receptors.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyproterone acetate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 427-51-0 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 500 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H27ClO4 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (82.72 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 20 mg/mL (49.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.25 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]12C(C(Cl)=C[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(C(C)=O)OC(C)=O)=CC([C@H]5[C@@H]1C5)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 402.91 |
| Afficher plus |