Learn More
Cyproterone Acetate, TRC
Code produit 30366716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30366716 250 mg 250mg
30365385 1 g 1g
30349871 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30366716 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC989100250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 427-51-0
Formule moléculaire C24 H29 Cl O4
Poids moléculaire (g/mol) 416.94
Synonyme Cyproterone Acetate, (1α,2α)-17-(Acetyloxy)-6-chloro-1,2-dihydro-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-Chloro-1α,2α-dihydro-17-hydroxy-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-17-hydroxy-1α,2α-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, Cyclopropa[1,2]cyclopenta[a]phenanthrene, 3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione deriv., 1,2α-Methylene-6-chloro-17α-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 1,2α-Methylene-6-chloro-pregna-4,6-diene-3,20-dione 17α-acetate, 1,2α-Methylene-6-chloro-δ4,6-pregnadien-17α-ol-3,20-dione acetate, 17α-Acetoxy-6-chloro-1α,2α-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 3'H-Cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-Chloro-1,2α-methylene-17α-hydroxy-δ6-progesterone acetate, 6-Chloro-1,2α-methylene-6-dehydro-17α-hydroxyprogesterone acetate, 6-Chloro-17-hydroxy-1α,2α-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, Androcur, CPA, Cyprostat, Cyproterone 17-O-acetate, Cyproterone 17α-acetate, Cyproterone acetate, Cyproviron, NSC 81430, SH 714
Nom IUPAC (1α,2α)-17-(Acetyloxy)-6-chloro-1,2-dihydro-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyproterone Acetate
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H29ClO4/c1-12(26)24(29-13(2)27)8-6-16-14-10-20(25)19-11-21(28)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h10-11,14-18H,5-9H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1
Poids de la formule 416.1754