Learn More
Invitrogen™ Test de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF
Code produit 10402492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de cellule:
Cell Lysis Buffer
Direct Cell
Direct Red Cell
For cells in culture
NF Cell
NF Direct Red Cell
Quantité:
10 Microplaques
10 Microplates
100 Microplaques
100 Microplates
1000 Assays
1000 analyses
200 Assays
50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
100 pièces
50mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de cellule Quantité Conditionnement
10402492 For cells in culture 1000 analyses 1 pièce
10422185 Direct Cell 10 Microplates 1 kit
16565681 Direct Red Cell 10 Microplaques 10 pièces
10585675 Direct Cell 100 Microplates 1 pièce
17138875 NF Direct Red Cell 100 Microplaques 100 pièces
10709253 NF Cell 200 Assays 1 pièce
10247072 NF Cell 1000 Assays 1 pièce
11580166 Cell Lysis Buffer 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10402492 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C7026
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kit de dosage de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
L’analyse de prolifération cellulaire CyQUANT™ est une méthode basée sur la fluorescence extrêmement sensible pour la quantification des cellules et l’évaluation de la prolifération cellulaire et de la cytotoxicité. Pour des dosages de prolifération cellulaire plus compatibles avec le criblage à haut débit, voir notre Kit de dosage de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF ou notre Dosage CyQUANT™ Direct.
Avec le dosage de prolifération cellulaire CyQUANT™, vous pouvez :
  • Mesurer la teneur en ADN pour quantifier directement 50 à 50 000 cellules par puits sans compter sur l’activité métabolique
  • Comparer rapidement de nombreux échantillons dans un simple format de dosage basé sur les plaques
  • Congeler et Conserver des échantillons de cours de temps pour une analyse ultérieure
    Mesurer directement le contenu d’ADN
    Le composant principal du kit de dosage de prolifération cellulaire CyQUANT™ est CyQUANT™ GR, un colorant exclusif qui présente une forte amélioration de la fluorescence lorsqu’il est lié aux acides nucléiques. Avec ce colorant, vous pouvez mesurer le contenu en ADN d’un échantillon et la comparer aux étalons, ce qui permet de quantifier directement la population cellulaire totale dans une large plage de détection linéaire. Cette méthode offre une précision améliorée par rapport aux dosages de prolifération cellulaire ou de cytotoxicité basés sur le métabolisme qui peuvent être influencés par des changements cellulaires qui ne sont pas liés au nombre de cellules.
    Comparez rapidement plusieurs échantillons
    Le kit de dosage de prolifération cellulaire CyQUANT™ nécessite un temps de manipulation minimal. Retirer simplement le milieu de culture, congeler et lyser les cellules, puis lire la fluorescence sur un lecteur de microplaques standard avec un filtre à fluorescéine.
    Conserver les échantillons pour une analyse ultérieure
    Étant donné que les cellules sont congelées, les échantillons peuvent être conservés jusqu’à 4 semaines et analysés par lots, ce qui permet la comparaison directe d’échantillons prélevés à différents moments.
    Composants de kit
    Le kit comprend le colorant CyQUANT™ GR et suffisamment de tampon de lyse cellulaire pour effectuer 1 000 dosages dans des volumes adaptés à la détection de fluorescence dans des microplaques. Le kit contient également de l’ADN bactériophage λ à utiliser comme étalon de référence pour l’étalonnage de l’essai.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
    Type de cellule For cells in culture
    Couleur Vert
    Contenu et stockage Contient du colorant CyQUANT™ GR, le tampon de lyse cellulaire et l’ADN λ de bactériophage.
    Description Test de prolifération cellulaire CyQUANT™, pour cellules en culture
    Méthode de détection Fluorescence
    À utiliser avec (application) Cell Proliferation
    À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
    Type de produit Test de prolifération cellulaire
    Type de colorant CyQuant
    Excitation Wavelength Range 465 to 480 nm, 480 to 495 nm
    Format 96-well Plate
    Gamme de produits CyQUANT
    Quantité 1000 analyses
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Excitation / émission 480/520
    Gamme de longueur d’onde d’émission 510 to 525 nm
    Longueur d’onde d’excitation 480 nm
    Longueur d’onde d’émission 520 nm