Learn More
Invitrogen™ Test de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF
Code produit 10422185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de cellule:
Cell Lysis Buffer
Direct Cell
Direct Red Cell
For cells in culture
NF Cell
NF Direct Red Cell
Quantité:
10 Microplaques
10 Microplates
100 Microplaques
100 Microplates
1000 Assays
1000 analyses
200 Assays
50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
100 pièces
50mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de cellule Quantité Conditionnement
10422185 Direct Cell 10 Microplates 1 kit
16565681 Direct Red Cell 10 Microplaques 10 pièces
10585675 Direct Cell 100 Microplates 1 pièce
17138875 NF Direct Red Cell 100 Microplaques 100 pièces
10709253 NF Cell 200 Assays 1 pièce
10402492 For cells in culture 1000 analyses 1 pièce
10247072 NF Cell 1000 Assays 1 pièce
11580166 Cell Lysis Buffer 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10422185 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C35011
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kit de dosage de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
Expérimentez un flux de travaux plus pratique pour vos projets de criblage de cytotoxicité et de prolifération à haut débit grâce au test de prolifération cellulaire direct CyQUANT™ – pas de lavages, de lyse cellulaire, d’étalonnages de température ou de radioactivité requis. Il a été prouvé que les dosages à base d’ADN sont parmi les indicateurs de santé cellulaire les plus sensibles, et la concordance des données avec les dosages basés sur le métabolisme est excellent. L’essai direct CyQUANT™ est une méthode hautement sensible et robuste pour évaluer la croissance des cellules, la viabilité cellulaire ou la toxicité des composés dans un éventail d’applications allant du screening à haut débit à la bioproduction.
Les caractéristiques du dosage de prolifération cellulaire direct CyQUANT™ incluent :
  • Flux de travail plus pratique pour le criblage à haut débit–pas de lavages, de lyse cellulaire, d’équilibrages de température ou de radioactivité requis
  • Protocole rapide, haute sensibilité et plage dynamique
  • Des mesures qui ne dépendent pas de l’état métabolique des cellules sur les lecteurs de plaques fluorescentes standard
  • Dosages multiplex utilisant une lecture fluorescente ou luminescente spectralement distincte
    Rapide et pratique, avec une large plage dynamique
    Le test CyQUANT™ Direct est un test de prolifération et de cytotoxicité basé sur la fluorescence pour les lecteurs de microplaques avec une plage de détection linéaire de moins de 100 à 20 000 cellules par puits dans la plupart des types de cellules. Grâce à son format homogène et sans lavage et à son protocole d’ajout-mélange-lecture rapide, l’essai direct CyQUANT™ est idéal pour les applications de HTS. Il peut être effectué en une heure, sans lavages ni lyse cellulaire ni étalonnages de température requis. Le signal est stable pendant plusieurs heures, offrant une practicité de flux de travaux supplémentaire.
    Comment ça fonctionne
    Le test CyQUANT™ Direct est basé sur un colorant de liaison à l’ADN perméable aux cellules en combinaison avec un réactif de colorant de masquage. L’ADN cellulaire est hautement régulé et les estimations de nombres de cellules basées sur l’ADN sont très précises. Parce que le colorant de masquage bloque la coloration des cellules mortes ou des cellules ayant des membranes cellulaires altérées, seules les cellules saines sont colorées. L’essai direct CyQUANT™, par conséquent, mesure la prolifération ainsi que l’intégrité des membranes, une autre mesure de la santé cellulaire. Les utilisateurs de dosages de santé cellulaire basés sur le métabolisme peuvent facilement comparer les données historiques aux résultats du dosage direct CyQUANT™, car il a été prouvé que les dosages de concordance basés sur le métabolisme ou l’énergie (ATP) sont excellents. De plus, dans la mesure où les cellules ne sont pas lysées, il est possible de multiplexer avec des sondes fluorescentes distinctes sur le plan spectral ou des kits de dosages par luminescence. En outre, le signal fluorescent permet à l’utilisateur de permuter entre des lecteurs de plaques HTS et HCS si les dosages multiplex nécessitent différentes plateformes.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de cellule Direct Cell
    Couleur Vert
    Contenu et stockage
    • 0,5 ml™ de colorant d’acide nucléique direct CyQUANT (composant A)
    • Suppresseur de fond CyQUANT™ direct I de 2,5 ml (composant B)
    • Conserver entre 2°C et 25°C. Dessécher et protéger de la lumière.
    Environnement culturel Culture cellulaire en suspension, culture de cellules adhérentes
    Méthode de détection Fluorescence
    À utiliser avec (application) Cell Proliferation
    À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques, Spectrophotomètre, Microscope
    Type de produit Test de prolifération cellulaire
    Type de colorant CyQuant
    Excitation Wavelength Range 465 to 480 nm, 480 to 495 nm
    Format 96-well Plate, 384-well Plate, 1536-well Plate
    Temps d’incubation 60 min
    Gamme de produits CyQUANT, sondes moléculaires
    Quantité 10 Microplates
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Excitation / émission 508/527 nm
    Gamme de longueur d’onde d’émission 525 to 540 nm
    Longueur d’onde d’excitation 480 nm
    Longueur d’onde d’émission 535 nm