Learn More
Cyrene, TRC
Code produit 30363863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363863 250 mL 250mL
30353802 100 mL 100mL
30357915 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30363863 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC995413250ML
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53716-82-8
Formule moléculaire C6H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 128.13
Synonyme (1S,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, (5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, Cyrene, Dihydrolevoglucosenone
Nom IUPAC (1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-un
SMILES O=C1CC[C@H]2CO[C@@H]1O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyrene
Quantité 250 mL
Formule InChI InChI=1S/C6H8O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
Poids de la formule 128.0473