Learn More
Dichlorhydrate de cyclamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10520191 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10520191 100 g Flacon en plastique 100g
10500191 25 g Flacon en plastique 25g
10359283 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10520191 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111771000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56-17-7 | C4H12N2S2·2HCl | 225.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-17-7
Formule moléculaire C4H12N2S2·2HCl
Poids moléculaire (g/mol) 225.2
Numéro MDL MFCD00012905
Clé InChI YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
CID PubChem 5941
Nom IUPAC 2-(2-aminoéthyldisulfanyl)éthanamine ; dichlorhydrate
SMILES C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Cystamine dihydrochloride
Point de fusion 220°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire S2(CH2CH2NH2)2·2HCl
Quantité 100 g
Beilstein 04, 287
Merck Index 15, 2773
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone,ethanol
Poids de la formule 225.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cystamine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.