Learn More
Dichlorhydrate de cyclamine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499917 25 g 25g
11409927 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22873.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56-17-7 | C4H14Cl2N2S2 | 225.19 g/mol
Cystamine dihydrochloride acts as an anti-infective agent, which is used in the treatment of urinary tract infections. It is also used as a radiation-protective agent that interferes with sulfhydryl enzymes. Further, it serves as a heparin antagonist and sulfhydryl modifying reagent. In addition to this, it is used as an inhibitor of TGase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorhydrate de cystamine agit à l’instar d’un agent anti-infectieux, utilisé dans le traitement des infections urinaires. Il est également utilisé en tant qu’agent radioprotecteur qui interfère avec les enzymes sulfhydryles. En outre, il sert d’antagoniste de l’héparine et de réactif modificateur du sulfhydryle. Par ailleurs, il est aussi utilisé comme inhibiteur de la TGase.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-17-7
Formule moléculaire C4H14Cl2N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 225.19
Numéro MDL MFCD00012905
Clé InChI YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
CID PubChem 5941
Nom IUPAC 2-(2-aminoéthyldisulfanyl)éthanamine ; dichlorhydrate
SMILES C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Cystamine dihydrochloride
Point de fusion 217°C to 220°C
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire (H2NCH2CH2S)2·2HCl
Quantité 25 g
Beilstein 3616850
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2776
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 225.2
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cystamine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cystamine dihydrochloride