Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cystamine dihydrochloride |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | min. 97,0 % |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 225.2 |
| Forme physique | Poudre |