Learn More
Dichlorhydrate de cystamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cystamine Dihydrochloride |
| CAS | 56-17-7 |
| Formule moléculaire | C4 H12 N2 S2 . 2 Cl H |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Ethanamine, 2,2'-dithiobis-, hydrochloride (1:2) (ACI), Ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride (9CI), Ethylamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride (8CI), 2,2'-Dithiobis[ethylamine] dihydrochloride, 2-(2-Aminoethyldisulfanyl)ethanamine dihydrochloride, Bis(2-aminoethyl) disulfide dihydrochloride, Cystamine dichlorohydrate, Cystamine dihydrochloride, Cystamine hydrochloride, WR 352, 2,2'-Dithiobis[ethanamine] hydrochloride (1:2) |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NCCSSCCN |
| Nom IUPAC | 2-(2-aminoéthyldisulfanyl)éthanamine ;dihydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 225.2 |
| Poids de la formule | 223.9975 |